Merck
SY3390162019
Synthonix Corporation
cis-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.14
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16INO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-6(10)5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-,7+
Clave InChI
XGEFFDGFPRWHAW-KNVOCYPGSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7389.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7389.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)