Merck
SY3371478383
Synthonix Corporation
3-Methoxy-1-hydroxymethyladamantane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Iupac Name
((1r,3s,5R,7S)-3-methoxyadamantan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-14-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9,7-12)8-13/h9-10,13H,2-8H2,1H3
Clave InChI
MMFYGJVTPUSYHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1273.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1273.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)