Merck
SY3371477851
Synthonix Corporation
1-(2-Ethoxyethynyl)cyclopentanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(ethoxyethynyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-11-8-7-9(10)5-3-4-6-9/h10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
KMJASHPACNLBOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7002.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7002.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)