Merck
SY3371477703
Synthonix Corporation
Ethyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-7-4-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
RZQFZRLGHCCPGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0677.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0677.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)