Merck
SY3371476986
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
Clave InChI
CBHXTZKXDLDMJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0449.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0449.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)