SY3371476909
Synthonix Corporation
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-9(13)6-8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4418.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)