Merck
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.88
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Clave InChI
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3582.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)