Merck
SY3371476305
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-hydroxymethylisoxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNO2/c5-4-1-3(2-7)8-6-4/h1,7H,2H2
Clave InChI
IPMKBMJCEWOFOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2177.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/2177.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)