Merck
SY3371476113
Synthonix Corporation
6-Bromonaphthalen-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.08
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2
Clave InChI
UBLKHAWYJFEPDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0908.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0908.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)