Merck
SY3371475831
Synthonix Corporation
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
SZAAHQWPPBNUQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6137.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/6137.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)