Merck
SAAR1202000
Auramine O
Sinónimos:
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
303.83
Colour Index Number:
41000
Beilstein/REAXYS Number:
4030061
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
packaging
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)