Merck
PHL86293
Multiflorine
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 26,268.00
MXP 26,268.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 26,268.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 26,268.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1)C=CN2[C@@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@]4([H])CCCCN4C3
InChI
1S/C15H22N2O/c18-13-4-6-17-9-11-7-12(15(17)8-13)10-16-5-2-1-3-14(11)16/h4,6,11-12,14-15H,1-3,5,7-10H2/t11-,12-,14-,15+/m0/s1
Clave InChI
HQSKZPOVBDNEGN-NZBPQXDJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)