Documentos clave
843275
TOYOPEARL® SuperQ-650C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 43275
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-13
capacidad
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificaciones
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)