814005
TSKgel® Octadecyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
Seleccione un Tamaño
MXP 31,387.00
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 31,387.00
En stockDetalles
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Octadecyl-NPR HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14005
Extensión del etiquetado
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% organic solvent
0-60 °C temperature
1.6 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.5 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)