1896
Fatty acid standards
Productos recomendados
grupo funcional
carboxylic acid
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Otras notas
Tridecanoic acid methyl ester (C13:0)
Pentadecanoic acid methyl ester (C15:0)
Heptadecanoic acid methyl ester (C17:0)
Nonadecanoic acid methyl ester (C19:0)
Heneicosanoic acid methyl ester (C21:0)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)