Documentos clave
Z332348
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 28 thread, GL 28 bottle (/S28), ETFE
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 780.00
MXP 780.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 780.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
MXP 780.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Materiales
ETFE
fabricante / nombre comercial
BRAND 704378
Adaptador
GL 28 bottle (/S28)
GL 28 thread
Descripción general
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Otras notas
BR704378 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)