SBP4053
VISA (AB1) Blocking Peptide for PRS4053
Seleccione un Tamaño
MXP 1,323.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 1,323.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
human, rat, mouse
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
Application
Linkage
Disclaimer
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)