SAB4502731
Anti-MMP27 (Cleaved-Tyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
MMP-27, MMP27, Matrix metalloproteinase-27
Seleccione un Tamaño
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 48 kDa
species reactivity
human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
proteolytically cleaved (Tyr99)
Gene Information
human ... MMP27(64066)
Categorías relacionadas
General description
Immunogen
Immunogen Range: 80-129
Features and Benefits
Physical form
¿No encuentra el producto adecuado?
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)