P6656
Promazine hydrochloride
Sinónimos:
10-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
form
solid
originator
Baxter
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?