The lower concentration tested for the product CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) is 1u/µgP
MAK193
Citrate Synthase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinónimos:
Citrate Synthase Test Kit
About This Item
Productos recomendados
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes; cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CS(1431)
mouse ... CS(12974)
rat ... CS(170587)
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Solo componentes del kit
- CS Assay Buffer
- CS Substrate Mix
- CS Developer
- GSH Standard, Reduced
- CS Positive Control
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is the sensitivity information for the CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) available?
1 answer-