Merck
I9504
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d3
Sinónimos:
Methyl-d3 Iodide
About This Item
Fórmula lineal:
CD3I
Número de CAS:
Peso molecular:
144.96
Beilstein/REAXYS Number:
1732026
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor density
4.89 (vs air)
refractive index
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)