Merck
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
Sinónimos:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O8
Número de CAS:
Peso molecular:
404.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
assay
~99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c