Documentos clave
IRMM440C
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto IRMM440C no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM440C
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)