Merck
91769
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.12
Beilstein:
976984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)