90139
Schisandrin A
analytical standard
Sinónimos:
Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schizandrin A
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
InChI key
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?