Key Documents
428760
Supelco
Amberlite HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex Marathon MSA chloride form, chloride form
Quality Level
description
formerly Dowex Marathon MSA Cl
form
beads
moisture
60-72%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
quaternary amine
particle size
23-27 mesh
560-660 μm
capacity
1.0 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
Dowex Marathon MSA is a strong anion exchanger resin, with a type I quaternary ammonium functional group, macroporous structure and monodisperse bead size. This resin is opted due to its capacity and catalytic activity.
Application
Dowex Marathon MSA was used to determine the catalytic activity under mild temperature conditions.
Eliminación de impurezas orgánicas con mínima incrustación orgánica; desionización; eliminación de sílice; pulido del condensado; cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Other Notes
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Versión actualizada del MSA-1, que ya no está en el catálogo del fabricante.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Green upgrading of succinate using dimethyl carbonate for a better integration with fermentative production.
Lopez-Garzon, Camilo S., Luuk AM van der Wielen, and Adrie JJ Straathof.
Chemical Engineering Journal, 235, 52-60 (2014)