Merck
15859
Sigma-Aldrich
Bradykinin triacetate salt
PeptiSelect, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
1240.36
Beilstein/REAXYS Number:
5497442
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
grade
PeptiSelect
assay
≥96.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Other Notes
General review
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)