Merck
RIE240870712
Rieke Metals, Inc.
5-(3-Thienyl)pyrimidine
About This Item
Peso molecular:
162.22
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-thienyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H6N2S/c1-2-11-5-7(1)8-3-9-6-10-4-8/h1-6H
Clave InChI
SMUZGJKUUBLEFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige colored solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11105
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)