RIE240869933
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-4-2-7-12(18-9)13(19)10-5-3-6-11(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
Clave InChI
BYQUXXXOMPAABD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)