RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)