Merck
RIE156324790
Rieke Metals, Inc.
ethyl 8-oxo-8-[3-(piperidinomethyl)phenyl]octanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
359.51
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 8-oxo-8-[3-(1-piperidinylmethyl)phenyl]octanoate
Inchi Code
1S/C22H33NO3/c1-2-26-22(25)14-7-4-3-6-13-21(24)20-12-10-11-19(17-20)18-23-15-8-5-9-16-23/h10-12,17H,2-9,13-16,18H2,1H3
Clave InChI
DVWNYXBFGIEPOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0209-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)