Merck
RIE156324687
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-3'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
353.42
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-[3-(4-morpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO4/c1-2-26-21(24)19-9-4-3-8-18(19)20(23)17-7-5-6-16(14-17)15-22-10-12-25-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
Clave InChI
BHAZTXZHKQVPAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-11
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)