Merck
RIE156324685
Rieke Metals, Inc.
3-cyano-3'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.36
Número MDL:
Iupac Name
3-[3-(4-morpholinylmethyl)benzoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C19H18N2O2/c20-13-15-3-1-5-17(11-15)19(22)18-6-2-4-16(12-18)14-21-7-9-23-10-8-21/h1-6,11-12H,7-10,14H2
Clave InChI
IDNMKZQAWMGPTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-09
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)