RIE156323218
Rieke Metals, Inc.
2-(2-cyanophenyl)acetophenone
About This Item
Iupac Name
2-(2-oxo-2-phenylethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-14-9-5-4-8-13(14)10-15(17)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
SBWAMTWLDTZJDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Peach colored solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6063-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)