Merck
RIE156323166
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-phenylacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.28
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-phenylethanone
Inchi Code
1S/C15H14O/c1-12-6-5-9-14(10-12)15(16)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
Clave InChI
IEXAVVUKKOOPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6053-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)