Merck
RIE156323126
Rieke Metals, Inc.
2-(2,5-Dimethoxybenzoyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Iupac Name
(2,5-dimethoxyphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-10-6-7-13(18-2)11(9-10)14(16)12-5-3-4-8-15-12/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
UTUZWWABOJAYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-51
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)