Merck
RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.35
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
Clave InChI
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-15
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)