Merck
RIE156321319
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-benzoylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-11(16)18-14-9-7-13(8-10-14)15(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
DGBLQRCFBNFTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-01
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)