Merck
RIE156320832
Rieke Metals, Inc.
3,5-Dimethyl-4'-iodo-4-methoxybenzophenone
About This Item
Peso molecular:
366.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-iodophenyl)(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15IO2/c1-10-8-13(9-11(2)16(10)19-3)15(18)12-4-6-14(17)7-5-12/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
VFCKCLASRQPCTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Cream solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5198-22
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)