RIE156320518
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-iodobenzophenone
About This Item
Iupac Name
2-(2-iodobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11IO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
Clave InChI
BZJSOPCXCHEVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-20
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)