Merck
RIE156319058
Rieke Metals, Inc.
3,5-Dimethoxyphenylzinc Iodide 0.5 M in Tetrahydrofuran
0.5 M in Tetrahydrofuran
About This Item
Peso molecular:
329.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3,5-dimethoxyphenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C8H9O2.HI.Zn/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ITGAWXGCFXRKBU-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/2249
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)