Merck
RIE156318664
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-Chlorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.7
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-chlorobenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClO3/c14-9-6-4-8(5-7-9)12(15)10-2-1-3-11(10)13(16)17/h4-7,10-11H,1-3H2,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
Clave InChI
DETWJBPWDQEYPK-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-21
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)