Merck
PRIH93ED8248
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-[(4-ethylpiperazin-1-yl)carbonyl]-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Peso molecular:
292.42
Número MDL:
Iupac Name
4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C17H28N2O2/c1-5-18-8-10-19(11-9-18)14(21)17-7-6-16(4,13(20)12-17)15(17,2)3/h5-12H2,1-4H3
Clave InChI
HDHOCXQWYZHQRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)