PRIH93ED7A72
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 6-nitroquinoline-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-nitro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c1-17-11(14)10-4-2-7-6-8(13(15)16)3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
CUJMOCFFAPUMHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)