Merck
PRIH3239D315
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl [3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6-oxopyridazin-1(6H)-yl]acetate
About This Item
Peso molecular:
292.27
Número MDL:
Iupac Name
methyl (3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H13FN2O4/c1-20-9-3-4-10(11(15)7-9)12-5-6-13(18)17(16-12)8-14(19)21-2/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
FZQAIUNTSKVLHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)