TANKVNT01
Filtro de ventilación
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Sinónimos:
Filtro de ventilación para agua purificada
About This Item
Quality Level
feature
Prevents contamination of the stored pure water
packaging
pkg of 1 unit
parameter
30 L/min air flow rate
H
17 cm (6.7 in.)
pore size
0.22 μm filter
compatibility
for use with SDS
for use with tanks
shipped in
ambient
General description
El filtro de ventilación puede mantener los niveles de resistividad del agua purificada almacenada en el depósito SDS. Para utilizar con depósitos de almacenamiento más grandes, como los SDS 200, 350 y 500.
Application
Features and Benefits
- El filtro hidrófobo de 0,22 μm elimina partículas y bacterias.
- Instalación fácil en el soporte incorporado en la parte delantera del depósito SDS.