Documentos
MZAAWG101
Millipore
Microfil® con EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinónimos:
Sistema de filtración a través de membrana
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
description
Yeast or mold
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
funnel diam.
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type cider
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 100 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración EZ-Pak, con membranas cuadriculadas blancas y tamaño de poro de 0,8 μm, eliminan la necesidad de lavar y esterilizar después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para retener y recuperar microorganismos como levaduras y hongos. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de lo que ocurren en los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz membrana-embudo, lo que produce una recuperación constante de microorganismos.
Para lo último en comodidad y eficacia, combine el sistema EZ-Pak con el sistema de filtración Microfil. El sistema Microfil consta de embudos para esterilización mediante filtración fáciles de usar y un soporte de filtración exclusivo que facilita el procesamiento de la muestra. No se requiere ningún paso de preparación.
Application
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, alimentaria y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Levadura u hongo
Principle
Vacío
Physical form
Código de colores: Blanco
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.