MABT20
Anti-OL-protocadherin Antibody, clone 5G10
clone 5G10, from rat
Sinónimos:
protocadherin 10, ortholog of OL-pcdh
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G10, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pcdh10(18526)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: The antibody has been shown to detect OL-protocadherin in IH. (Aoki, 2003).
Cell Structure
Neuroscience
Adhesion (CAMs)
Synapse & Synaptic Biology
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected OL-protocadherin in 10 µg of mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse E13-E14 brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable