Key Documents
MABE160
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-E2F4, clon LLF4-2
clone LLF4-2, from mouse
Sinónimos:
Transcription factor E2F4, E2F-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LLF4-2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... E2F4(1874)
General description
El E2F4 es el miembro más común de la familia E2F en varios tipos de células. Se ha demostrado que la deficiencia de E2F4 causa una disminución en el espesor del epitelio intestinal, disminución en la maduración de los tipos de células hematopoyéticas y un aumento de la tasa de apoptosis, lo que sugiere que E2F4 desempeña un papel en la maduración normal de varios tipos de células. También se ha demostrado que E2F4 es esencial para el desarrollo normal del epitelio de las vías respiratorias y el desarrollo ocular temprano. Otros datos han implicado al E2F4 en el desarrollo normal del corazón, específicamente en la proliferación de cardiomiocitos.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con histidina que corresponde al E2F4 humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IH. (Kinross, K., et al. (2006). Blood. 108(3):886-895.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-E2F4, clon LLF4-2, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de E2F4, también conocido como factor de transcripción E2F4, E2F-4 y ha sido validado en WB e IHC.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el E2F4 en 10 µg del lisado de células HeLa.
Target description
Las bandas pueden detectarse a ~45 y ~60 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jun Wu et al.
International journal of biological sciences, 18(3), 956-969 (2022-02-18)
To explore the mechanism of the bone anabolic action of p27 deficiency, we first confirmed that osteoblast formation and osteogenesis were significantly increased in p27 deficient mice compared with their wild-type littermates. Microarray analysis of differential gene expression profiles, followed
Noelia López-Sánchez et al.
Molecular neurobiology, 59(5), 3016-3039 (2022-03-08)
Alzheimer's disease (AD) has a complex etiology, which requires a multifactorial approach for an efficient treatment. We have focused on E2 factor 4 (E2F4), a transcription factor that regulates cell quiescence and tissue homeostasis, controls gene networks affected in AD
Maria C Cuitiño et al.
Cell reports, 27(12), 3547-3560 (2019-05-28)
Orchestrating cell-cycle-dependent mRNA oscillations is critical to cell proliferation in multicellular organisms. Even though our understanding of cell-cycle-regulated transcription has improved significantly over the last three decades, the mechanisms remain untested in vivo. Unbiased transcriptomic profiling of G0, G1-S, and S-G2-M