Documentos clave
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
219-937-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
62-65 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
Clave InChI
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3